Learn More
Fluorescein, TRC
Artikelnummer. 30010461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010461 25 g 25 Gramm
30009528 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF48525025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2321-07-5
Summenformel C20 H12 O5
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
Synonym Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Formelmasse 332.0685