Learn More
Fluoresceinaminhydrochlorid-Isomer 1, TRC
Artikelnummer. 30395288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395288 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF4853101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1
CAS 53360-53-5
Summenformel C20 H13 N O5 . Cl H
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H13NO5.ClH/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20;/h1-9,22-23H,21H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC-Name 6-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 383.78
Formelmasse 383.0561