Learn More
Fluoresceinamin, Isomer 1, TRC
Artikelnummer. 30405868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405868 250 mg
30400534 500 mg
30398989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF485300250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-34-9
Summenformel C20 H13 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 347.32
IUPAC-Name 6-Amino-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoresceinamine, Isomer 1
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Formelmasse 347.0794