Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aminofluorescein, Isomer I 99%
Artikelnummer. p-133590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10722012
Marke: Thermo Scientific Chemicals 400770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-34-9
Summenformel C20H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 347.33
MDL-Nummer MFCD00005052
InChI-Schlüssel GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
IUPAC-Name 6-Amino-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoresceinamine isomer I
Namenshinweis 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 347.32
Reinheit (%) 95% (typically)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun/Rot
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoresceinamine isomer I
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.