Learn More
MP Biomedicals™ Fluoreszierender Aufheller 28
Artikelnummer. 11445501 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11445501 1 g
11455501 5 g
11465501 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445501 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215806701
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoresziert klar bläulich unter UV-Strahlung. Fluorescent Brightener 28 ist eine farblose organische Verbindung, die zur Anfärbung von Pilzen und als Lebendfärbemittel verwendet wird. Industrielle Anwendungen umfassen den Einsatz als fluoreszierender Aufheller für Zellulose- und Polyamidgewebe, Papier sowie Wasch- und Seifenprodukte.
  • Dieses Produkt ist strukturell mit Fluorescent Brightener 9 verwandt (Calcofluor White MR), das von Jefferies und Belcher sowie von Maeda und Ischida in Studien zu Pflanzengewebe verwendet wurde.
Spezifikation
Menge 1 g
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C)
Format Pulver
Konzentration 0,05 % bis 0,20 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-Aufheller 28 wird für die Färbung von Pilzen und als Lebensfähigkeitsfärbung verwendet. Industrielle Anwendungen umfassen die Verwendung als fluoreszierendes Aufhellungsmittel für Cellulose- und Polyamid-Gewebe, Papier sowie in Detergenzien un
Farbe Gelb
Schmelzpunkt 290 °C
CAS 4404-43-7
Summenformel Gehäuse C40H42N12O10S2Na2
Formelmasse 960.96
Synonym Calcofluor Weiß M2 R, Tinopal UNPA-GX
Produkttyp Fluoreszierender Brightener
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.