Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (HCT116 cell line)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Anregung/Emission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Format | Cell culture media |
| Menge | 100 μg |