Learn More
R&D Systems™ Fluorescent Exosome Standards (K-562 cell line)
Artikelnummer. 18634410 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18634410 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18634410 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP311695
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry, Electron Microscopy
Anregung/Emission The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm.
Format Cell culture media
Produktlinie Novus
Menge 100 μg