Learn More
R&D Systems™ Fluorescent Mounting Medium
Code produit 18747776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
Conditionnement:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volumen (metrisch) Conditionnement
18747776 20 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18747776 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 486620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.09 €
    205.80 € / 20 Milliliter
    Sparen 25.29 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
R&D Systems™ Fluorescent Mounting Medium is specially designed for the preservation of tissues labeled using the TACS™ In Situ Apoptosis Detection Kits with fluorescein as the detection method.
  • Aqueous, non-glycerol-based.
  • Hardens completely in a short time, preserving the sample and providing an airtight seal under the glass coverslip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 to 8°C
Produktlinie R&D Systems
Volumen (metrisch) 20 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.