Learn More
R&D Systems™ Fluorescent Particle Array (10 peaks) Kit
Artikelnummer. 18670064 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18670064 10 x 1 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18670064 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP318584
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Format Deionized water
Konservierungsmittel 0.02% Sodium Azide
Produktlinie Novus
Menge 10 x 1 ml