Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Carboxyl, Odd # peaks) Kit
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry |
| Format | Deionized water |
| Konservierungsmittel | 0.02% Sodium Azide |
| Menge | 5 x 1 ml |