Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorexon
Artikelnummer. 10766642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10766642
Marke: Thermo Scientific Chemicals 410630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1461-15-0 | C30H26N2O13 | 622.539 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-15-0
Summenformel C30H26N2O13
Molekulargewicht (g/mol) 622.539
MDL-Nummer MFCD00005049
InChI-Schlüssel DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bis[N, N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Calcein, Fluorescein Complexon
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC-Name 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorexon
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 622.54
Verpackung Glasflasche
Eignung Suitable for calcium determination
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Braun-Orange bis Orange-Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver