Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorexon
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluorexon |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 622.54 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Eignung | Suitable for calcium determination |
| UV-Spektrometrie | Complies |
| Farbe | Braun-Orange bis Orange-Gelb |
| Menge | 5 g |
| Physikalische Form | Pulver |