Learn More
Fluorid-Standardlösung, 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10568040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10568040 100 mL 100 Milliliter
12486400 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10568040
Marke: Fisher Chemical J/4548/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 144315
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 14mm Hg at 20°C deg C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Menge 100 mL