Learn More
Fluorid-Standardlösung (Ion ECON), Chem Lab™
Artikelnummer. 11989052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11989052 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11989052 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.0616.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.50 €
    25.80 € / 500 Milliliter
    Sparen 6.70 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH ±9
Löslichkeit Wasserlöslich
Menge 500 ml