Learn More
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618235 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15618235 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15618235 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ASF95Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40 €
    74.07 € / 125 Milliliter
    Sparen 14.33 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
NaF0.1 M
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorid-Standard
Namenshinweis Zur Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.42, 99.58
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Natriumfluorid, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
Summenformel FNa
MDL-Nummer MFCD00003524
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [F-].[Na+]
Element Natriumfluorid
IUPAC-Name Natrium;Fluorid
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:28741
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch