Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte blaue wässrige fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11828253 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,05 μm
0,10 μm
0,15 μm
0,20 μm
0,30 μm
0,50 μm
0,52 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1 μm
2 μm
Menge:
10 ml
15 ml
15 ml
60 mL
90 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
15 Milliliter
60 Milliliter
90 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11828253 0,50 μm 15 ml 15 Milliliter
10313345 1 μm 10 ml 10 Milliliter
11878233 1 μm 60 mL 60 Milliliter
11888233 2 μm 10 ml -
11898233 2 μm 60 mL 60 Milliliter
11828243 0,15 μm 15 ml 15 Milliliter
11838243 0,15 μm 90 mL 90 Milliliter
11848243 0,20 μm 15 ml 15 Milliliter
11858243 0,20 μm 90 mL -
11868243 0,30 μm 15 ml 15 Milliliter
11878243 0,30 μm 90 mL 90 Milliliter
11808253 0,05 μm 15 ml 15 Milliliter
13425406 0,50 μm 15 ml 15 Milliliter
11838253 0,50 μm 90 mL 90 Milliliter
11818253 0,05 μm 90 mL -
11848253 0,52 μm 15 ml 15 Milliliter
11858253 0,52 μm 90 mL 90 Milliliter
11868253 0,60 μm 15 ml 15 Milliliter
11878253 0,60 μm 90 mL 90 Milliliter
11888253 0,70 μm 15 ml 15 Milliliter
11898253 0,70 μm 90 mL 90 Milliliter
11808263 0,80 μm 15 ml 15 Milliliter
11818263 0,80 μm 90 mL 90 Milliliter
11828263 0,90 μm 15 ml 15 Milliliter
11838263 0,90 μm 90 mL 90 Milliliter
11808243 0,10 μm 15 ml 15 Milliliter
26 options
Artikelnummer. 11828253
Marke: Thermo Scientific™ B500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie eine höhere Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit innen gefärbten Mikrosphären mit hellen, kontrastreichen Farben.
Erzielen Sie eine höhere Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max blauen, wässrigen, fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Fluoro-max fluoreszierenden Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht beleuchtet werden, das kürzere Wellenlängen hat. Dies verbessert ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den exklusiven Firefli™-Prozess in die gesamte Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Photobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
  • Hergestellt aus Polystyrol (PS)
  • Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C)
  • Als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Inhalt Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Blau
Material Polystyrol
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Firefli fluoreszierendes Blau (365, 388, 412/445, 445, 473)
Enthält Paketeinleger
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <3%
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 0,50 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 0,5 μm
Durchmesser (metrisch) 0,50 μm