Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte blaue wässrige fluoreszierende Partikel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erzielen Sie eine höhere Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max blauen, wässrigen, fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
- Hergestellt aus Polystyrol (PS)
- Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C)
- Als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt
- Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
- Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität |
| Konzentration | 1 % Fest |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. |
| Inhalt | Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
| Farbe | Blau |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Fluoreszierende Partikel |
| Farbstofftyp | Firefli fluoreszierendes Blau (365, 388, 412/445, 445, 473) |
| Enthält | Paketeinleger |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.