Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11808413 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,03 μm
0,04 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,14 μm
0,20 μm
0,25 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,83 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
2,2 μm
3,0 μm
5,0 μm
10,0 μm
Menge:
10 ml
15 ml
60 mL
90mL
90 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
15 Milliliter
60 Milliliter
90 Milliliter
43 product options available for selection
| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 11808413 | 0,04 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11543353 | 1,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11878383 | 1,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11888383 | 2,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11898383 | 2,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11808393 | 2,2 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11818393 | 2,2 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11828393 | 3,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11838393 | 3,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11523363 | 5,0 μm | 10 ml | 10 Milliliter |
| 11858393 | 5,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11868393 | 0,10 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11898393 | 10,0 μm | 60 mL | 60 Milliliter |
| 11878393 | 0,10 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11818403 | 0,14 μm | 90mL | 90 Milliliter |
| 10628755 | 0,20 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11838403 | 0,20 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 10516975 | 0,03 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11868403 | 0,25 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11878403 | 0,25 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11858403 | 0,03 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11888403 | 0,30 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11898403 | 0,30 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11828413 | 0,40 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11838413 | 0,40 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11533323 | 0,04 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11868413 | 0,05 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11888413 | 0,50 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 13415406 | 0,50 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11898413 | 0,50 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11878413 | 0,05 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11808423 | 0,60 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11818423 | 0,60 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11828423 | 0,70 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11838423 | 0,70 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11848423 | 0,08 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11854792 | 0,08 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11814862 | 0,09 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11824862 | 0,09 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11834862 | 0,90 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11844862 | 0,90 μm | 90 mL | 90 Milliliter |
| 11874792 | 0,83 μm | 90mL | 90 Milliliter |
| 11888393 | 10,0 μm | 10 ml | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11808413
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
G40
-
224.00 €
217.81 € / 15 Milliliter
Sparen 6.19 €
2% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen wässrigen fluoreszierenden Partikel, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben bieten.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
Eigenschaften:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Eigenschaften:
- Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
- Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
- Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
- Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität |
| Konzentration | 1 % Fest |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. |
| Inhalt | Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
| Farbe | Grün |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Fluoreszierende Partikel |
| Farbstofftyp | Firefli™ Fluoreszierendes Grün (468/508 nm) |
| Enthält | Paketeinleger |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 15 ml |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Gleichförmigkeit | <15% |
| Mittlerer Durchmesser (metrisch) | 0,04 μm |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 0,04 μm |
| Durchmesser (metrisch) | 0,04 μm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |