Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Product Code. 11858393 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,03 μm
0,04 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,14 μm
0,20 μm
0,25 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,83 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
2,2 μm
3,0 μm
5,0 μm
10,0 μm
Menge:
10 ml
15 ml
60 mL
90mL
90 mL
Unit Size:
10 Milliliter
15 Milliliter
60 Milliliter
90 Milliliter
Product Code. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11858393 5,0 μm 60 mL 60 Milliliter
11543353 1,0 μm 10 ml 10 Milliliter
11878383 1,0 μm 60 mL 60 Milliliter
11888383 2,0 μm 10 ml 10 Milliliter
11898383 2,0 μm 60 mL 60 Milliliter
11808393 2,2 μm 10 ml 10 Milliliter
11818393 2,2 μm 60 mL 60 Milliliter
11828393 3,0 μm 10 ml 10 Milliliter
11838393 3,0 μm 60 mL 60 Milliliter
11523363 5,0 μm 10 ml 10 Milliliter
11868393 0,10 μm 15 ml 15 Milliliter
11898393 10,0 μm 60 mL 60 Milliliter
11878393 0,10 μm 90 mL 90 Milliliter
11818403 0,14 μm 90mL 90 Milliliter
10628755 0,20 μm 15 ml 15 Milliliter
11838403 0,20 μm 90 mL 90 Milliliter
10516975 0,03 μm 15 ml 15 Milliliter
11868403 0,25 μm 15 ml 15 Milliliter
11878403 0,25 μm 90 mL 90 Milliliter
11858403 0,03 μm 90 mL 90 Milliliter
11888403 0,30 μm 15 ml 15 Milliliter
11898403 0,30 μm 90 mL 90 Milliliter
11808413 0,04 μm 15 ml 15 Milliliter
11828413 0,40 μm 15 ml 15 Milliliter
11838413 0,40 μm 90 mL 90 Milliliter
11533323 0,04 μm 90 mL 90 Milliliter
11868413 0,05 μm 15 ml 15 Milliliter
11888413 0,50 μm 15 ml 15 Milliliter
13415406 0,50 μm 15 ml 15 Milliliter
11898413 0,50 μm 90 mL 90 Milliliter
11878413 0,05 μm 90 mL 90 Milliliter
11808423 0,60 μm 15 ml 15 Milliliter
11818423 0,60 μm 90 mL 90 Milliliter
11828423 0,70 μm 15 ml 15 Milliliter
11838423 0,70 μm 90 mL 90 Milliliter
11848423 0,08 μm 15 ml 15 Milliliter
11854792 0,08 μm 90 mL 90 Milliliter
11814862 0,09 μm 15 ml 15 Milliliter
11824862 0,09 μm 90 mL 90 Milliliter
11834862 0,90 μm 15 ml 15 Milliliter
11844862 0,90 μm 90 mL 90 Milliliter
11874792 0,83 μm 90mL 90 Milliliter
11888393 10,0 μm 10 ml -
43 options
Product Code. 11858393
Brand: Thermo Scientific™ G0500B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit für Analysemethoden mit grünen, wässrigen, fluoreszierenden Partikeln.
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen wässrigen fluoreszierenden Partikel, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben bieten.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
Eigenschaften:
  • Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
  • Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zusatzstoff Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Inhalt Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Grün
Material Polystyrol
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Firefli™ Fluoreszierendes Grün (468/508 nm)
Enthält Paketeinleger
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 60 mL
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <5%
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 5,0 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 5,0 μm
Durchmesser (metrisch) 5,0 μm