Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ fluoreszierende Carboxylat-modifizierte Partikel
Artikelnummer. 11834213 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Mittlerer Durchmesser (metrisch):
0,1, 0,2, 0,3 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,3 μm
Menge:
1 ml
5 mL
3 x 1 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
100 Milliliter
3 Stück
5 Milliliter
Artikelnummer. 11834213
Marke: Thermo Scientific™ 93470520010150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Niedrigere Nachweisgrenzen von Fluoreszenzassays durch die Begrenzung der Hintergrundinterferenz einer relativ kurzlebigen Matrixfluoreszenz.
Thermo Scientific™ Fluoro-Max fluoreszierende Carboxylat-modifizierte Partikel bieten durch die Begrenzung von Hintergrundinterferenzen einer relativ kurzlebigen Matrixfluoreszenz niedrigere Nachweisgrenzen bei Fluoreszenzassays. Die Partikel werden durch die Färbung von Thermo Scientific™ OptiLink™ Carboxylat-modifizierten Partikeln mit Europiumchelat hergestellt und wurden speziell für Membrananwendungen bzw. automatisierte Fluorometrie-Anwendungen entwickelt. Durch eine sehr breite Stokes-Verschiebung verhindern Fluoro-Max Europiumchelat-Partikel unspezifische Fluoreszenzinterferenzen.
Fluoro-Max Fluorescent Particles werden aus carboxylierten Polystyrolpartikeln hergestellt, die eine eingekapselte Europiumchelatfärbung enthalten. Sie sind in den Standarddurchmessern 0,1, 0,2 oder 0,3 μm erhältlich. Wenn diese Partikel bei 333 nm angeregt werden und bei 613 nm Licht aussenden, haben sie dabei eine sehr lange Lebensdauer von ca. 0,5 Millisekunden. Dies entspricht etwa dem Zehn- bis Hunderttausendfachen der Lebensdauer der meisten Fluorophore. Die längere Lebensdauer der Europiumchelatpartikel ermöglicht deren Nutzung für zahlreiche zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen. Zudem lassen sich mit diesen Partikeln die Nachweisgrenzen von Fluoreszenzassays mehrfach senken, da sie Hintergrundinterferenz durch relativ kurzlebige Matrixfluoreszenz eliminieren.
  • Die Färbung im Inneren gewährleistet ein Höchstmaß an Farbbrillanz und Farbsättigung. Dies erhöht die Empfindlichkeit und verbessert die Lesbarkeit des Assays. Beseitigt Probleme im Zusammenhang mit enzymbasierten Assays
  • Die verkapselte Färbung verhindert das Auslaugen in wässriger Umgebung und gewährleistet eine optimale Immunoreaktivität der Oberflächen.
  • Der Färbeprozess hemmt die Adsorption oder kovalente Kupplung von Immunoglobulin G nur geringfügig oder gar nicht. Dies führt zu einer hervorragenden Bindung von Protein an die Partikel.
  • Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. klinische Diagnostik, immunohistologische Studien und Forschung.
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie und Lateral Flow-Tests, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinations-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff 0,05 % Natriumazid
Bindungseigenschaft Carboxylat-modifiziert
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Fluoreszierende rot gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Weiß
Material Polystyrol oder Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Europiumchelat
Enthält Packungsbeilage mit Analysezertifikat
Parkfläche 20 A²/Gruppe
Partikeldichte 1,06g/cm³
Menge 5 mL
Stabilität Produkt ist mindestens 36 Monate lang stabil.
Oberflächenmodifikation Carboxylate-Modified
Gleichförmigkeit <5 % CV
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 0,2 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 0,2 μm
Durchmesser (metrisch) 0,2 μm