Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max fluoreszierende Streptavidin-beschichtete Partikel
Artikelnummer. p-4530411 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
100 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11864992
Marke: Thermo Scientific™ 29470701010350
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie den Bindungsprozess mithilfe eines universellen Bindungsreagenz.
Thermo Scientific™ Fluoro-Max fluoreszierende Streptavidin-beschichtete Partikel vereinfachen den Bindungsprozess mithilfe einer universellen Bindungsreagenz in zahlreichen Anwendungen, z. B. klinische Diagnostik, immunohistologische Studien und Forschung. Durch die sehr breite Stokes-Verschiebung verhindern Europiumchelat-Partikel unspezifische Fluoreszenzinterferenzen. Sie eignen sich auch hervorragend für quantitative membranbasierte schnelle Assays, heterogene Assays, lumineszierende Assays, Forschungsanwendungen, Studien zu Phagozytosis, Zelloberflächenmarker und Porengrößenbestimmung.
Bei Anregung mit UV-Licht bei einer maximalen Absorbierungswellenlänge von 333 nm senden Europium-Chelat-Partikel langlebige Lumineszenz bei 613 nm aus – mit einer Lebensdauer von ca. 0,5 Millisekunden, etwa 10.000- bis 100.000-mal länger als die Lebensdauer der meisten Fluorophore. Dank dieser extrem langen Lebensdauer wird die Anwendung von Europiumpartikeln auf zeitgelöste Fluoreszenz möglich. Hierdurch lassen sich auch die Erkennungsgrenzen von Fluoreszenztests um mehrere Größenordnungen verringern, indem die Hintergrundinterferenz aus einer relativ kurzlebigen Matrixfluoreszenz heraus eliminiert wird.
  • Fluoro-Max fluoreszierende Partikel werden hergestellt, indem Carboxylat-modifizierte Partikel von OptiLink mit Europiumchelat gefärbt werden.
  • Wurden speziell für Membrananwendungen bzw. automatisierte Fluorometrie-Anwendungen entwickelt
  • Erhältlich in den Standarddurchmessern 0,1 μM, 0,2 μM und 0,3 μM
  • Innen gefärbt, um ein Auslaugen des Farbstoffs zu verhindern und maximale Oberflächenimmunoreaktivität sicherzustellen
Vorteile von Fluoro-Max fluoreszierenden Partikeln
  • Binden von Liganden ohne Farbstoffinterferenzen
  • Farbstofffreie Oberfläche für Kupplung
  • Hohe Proteinbindungskapazität
  • Gute Adsorption von Proteinen
  • Optimieren von Assays durch das kontrollieren von Empfindlichkeit, Spezifität und Stabilität
  • Optimierter Säureanteil
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie und Lateral Flow-Tests, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinations-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff 0,05 % Natriumazid
Bindungseigenschaft Streptavidin
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Fluoreszierende rot gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistologische Studien
Material Polystyrol oder Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche und Streptavidin-Beschichtung
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Europiumchelat
Enthält Packungsbeilage mit Analysezertifikat
Parkfläche Biotinbindung ∼1.000 pmol/mg
Partikeldichte 1,06g/cm³
Menge 100 ml
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Oberflächenmodifikation Streptavidin
Gleichförmigkeit < 5 % VK
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 0,3 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 0,3 μm
Durchmesser (metrisch) 0,3 μm