Learn More
Thermo Scientific™ Grün fluoreszierende Mikrosphären, UV-Anregung
Artikelnummer. 11815042 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11815042 5 g 5 Gramm
11805042 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11815042 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 341B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markieren Sie die Risikozone bei der Untersuchung regionaler Ischämie effektiv mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen Marker-Partikeln.
Markieren Sie die Risikozone bei der Untersuchung regionaler Ischämie effektiv mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen Marker-Partikeln – leuchtend gelbgrünen Partikeln, die sich in den Kapillaren einlagern.Diese unter fluoreszierender Beleuchtung einfach zu erkennenden Partikel bestehen aus Polymeren, die einen fluoreszierenden Farbstoff enthalten, der sich wirkungsvoll mithilfe einer UV-Handlampe anregen lässt (d. h. einer Wood-Lampe). Sie sind sphärisch und haben einen Durchmesser von 1 bis 10 μm und eine Dichte von 1,05 g/cm3, wodurch das Suspendieren der Partikel in einem wässrigen Medium leicht möglich ist.
Zur Markierung der “Gefahrenzone” bei der Evaluierung lokaler Ischämie wurden bereits zahlreiche unterschiedliche Farbstoffe und Partikeln eingesetzt. Zu den verwendeten Markern gehören auch Evans Blue, Tusche und Fluoreszein; diese Farbstoffe neigen jedoch dazu, schnell durch das gesamte Gewebe zu migrieren und so die Bestimmung der Gefahrenzone zu erschweren. Fluoreszierende Partikelmarker sind effektiv, weil sie sich in den Kapillaren einnisten und bei Beleuchtung gut zu erkennen sind. Die fluoreszierenden Markerbeads bestehen aus einem Polymer, das einen speziellen fluoreszierenden Farbstoff enthält, der sich mit einer UV-Handlampe (Woodsche Lampe) effektiv anregen lässt. Der Farbstoff fluoresziert in einer strahlenden gelb-grünen Farbe. Die kugelförmigen Partikel haben einen Durchmesser von 1 bis 10 μm und eine Dichte von 1,05 g/cm3. Somit lassen sie sich leicht in wässrigen Medien in der Schwebe halten. Die Partikel enthalten viel Farbstoff, wodurch sich eine sehr starke, gut sichtbare Fluoreszenz ergibt. Unter Weißlicht sind die Partikel nicht sichtbar, sodass das risikofreie Gewebe auf Infarkte untersucht werden kann. Da der Farbstoff im Inneren der Partikel eingebettet ist, blutet er nicht aus und verursacht keine willkürlichen Einfärbungen.Für Myokardinfarktuntersuchungen und andere Bereiche der biologischen Forschung. Nicht zur Instrumentenkalibration zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol-Divinylbenzol-Mikrosphären
Farbe Grün
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Marker-Partikel
Farbstofftyp Firefli™ Fluoreszierendes Grün (360/530 nm)
Enthält Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 5 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 1 bis 10 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 1 bis 10 μm
Durchmesser (metrisch) 1 bis 10 μm