Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11865052 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Nenndurchmesser (metrisch) | Menge | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11865052 | 5 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11865042 | 80 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11885042 | 100 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11805052 | 120 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11815052 | 140 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11825052 | 140 μm | 5 g | Grün | - |
| 11835052 | 160 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11845052 | 160 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11855052 | 5 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11875052 | 10 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11885052 | 10 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11895052 | 15 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11805062 | 15 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11825062 | 25 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11835062 | 30 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11845062 | 30 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11855062 | 40 μm | 1 g | Grün | - |
| 11865062 | 40 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11875062 | 50 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11885062 | 50 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11895062 | 70 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11805072 | 70 μm | 5 g | Grün | 5 Gramm |
| 11835072 | 100 μm | 1 g | Rot | 1 Gramm |
| 11845072 | 100 μm | 5 g | Rot | 5 Gramm |
| 11865072 | 5 μm | 5 g | Rot | 5 Gramm |
| 11885072 | 10 μm | 5 g | Rot | 5 Gramm |
| 11805082 | 15 μm | 5 g | Rot | 5 Gramm |
| 11815082 | 25 μm | 1 g | Rot | 1 Gramm |
| 11825082 | 25 μm | 5 g | Rot | 5 Gramm |
| 11835082 | 30 μm | 1 g | Rot | 1 Gramm |
| 11845082 | 30 μm | 5 g | Rot | 5 Gramm |
| 11895042 | 120 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11875042 | 100 μm | 1 g | Grün | - |
| 11855042 | 80 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11895072 | 15 μm | 1 g | Rot | 1 Gramm |
| 11875072 | 10 μm | 1 g | Rot | 1 Gramm |
| 11815062 | 25 μm | 1 g | Grün | 1 Gramm |
| 11855072 | 5 μm | 1 g | Rot | - |
Product Code. 11865052
Brand: Thermo Scientific™ 352B
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikeln, Polymer-Partikel, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Specifications
Specifications
| Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
| Inhalt und Lagerung | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. |
| Inhalt | Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären |
| Farbe | Grün |
| Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
| Produkttyp | Fluoreszierende Partikel |
| Farbstofftyp | Firefli fluoreszierendes Grün (468/508 nm) |
| Enthält | Paketeinleger |
| Anzahl Zellen | 1,45 x 1010/Gramm |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 5 g |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Gleichförmigkeit | <18 % |
| Mittlerer Durchmesser (metrisch) | 5 μm |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5 μm |
| Durchmesser (metrisch) | 5 μm |
| Show More Show Less |