Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11875072 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Nenndurchmesser (metrisch):
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Menge:
1 g
5 g
Farbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Nenndurchmesser (metrisch) Menge Farbe unitSize
11875072 10 μm 1 g Rot 1 Gramm
11865042 80 μm 5 g Grün 5 Gramm
11885042 100 μm 5 g Grün 5 Gramm
11805052 120 μm 5 g Grün 5 Gramm
11815052 140 μm 1 g Grün 1 Gramm
11825052 140 μm 5 g Grün -
11835052 160 μm 1 g Grün 1 Gramm
11845052 160 μm 5 g Grün 5 Gramm
11855052 5 μm 1 g Grün 1 Gramm
11865052 5 μm 5 g Grün 5 Gramm
11875052 10 μm 1 g Grün 1 Gramm
11885052 10 μm 5 g Grün 5 Gramm
11895052 15 μm 1 g Grün 1 Gramm
11805062 15 μm 5 g Grün 5 Gramm
11825062 25 μm 5 g Grün 5 Gramm
11835062 30 μm 1 g Grün 1 Gramm
11845062 30 μm 5 g Grün 5 Gramm
11855062 40 μm 1 g Grün -
11865062 40 μm 5 g Grün 5 Gramm
11875062 50 μm 1 g Grün 1 Gramm
11885062 50 μm 5 g Grün 5 Gramm
11895062 70 μm 1 g Grün 1 Gramm
11805072 70 μm 5 g Grün 5 Gramm
11835072 100 μm 1 g Rot 1 Gramm
11845072 100 μm 5 g Rot 5 Gramm
11865072 5 μm 5 g Rot 5 Gramm
11885072 10 μm 5 g Rot 5 Gramm
11805082 15 μm 5 g Rot 5 Gramm
11815082 25 μm 1 g Rot 1 Gramm
11825082 25 μm 5 g Rot 5 Gramm
11835082 30 μm 1 g Rot 1 Gramm
11845082 30 μm 5 g Rot 5 Gramm
11895042 120 μm 1 g Grün 1 Gramm
11875042 100 μm 1 g Grün -
11855042 80 μm 1 g Grün 1 Gramm
11895072 15 μm 1 g Rot 1 Gramm
11815062 25 μm 1 g Grün 1 Gramm
11855072 5 μm 1 g Rot -
38 options
Artikelnummer. 11875072
Marke: Thermo Scientific™ 363
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific trockene fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikeln, Polymer-Partikel, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Diese Fluoro-Max Green und Red Dry Fluorescent Particles werden aus Polystyrol gefertigt und haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C). Sie lassen sich mit einem epifluoreszierenden Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, fluoreszierenden Spektrophotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen. Zusätzlich lassen sie sich per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Farbe Rot
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Firefli fluoreszierendes Rot (542/612 nm)
Enthält Paketeinleger
Anzahl Zellen 1,81 x 109/Gramm
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <18 %
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 10 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 10 μm
Durchmesser (metrisch) 10 μm