Learn More
Cytiva Fluorinierter Kunststoff/Fluoriniertes Gummi/Superloops aus Glas
Artikelnummer. 10359227 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10359227 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10359227 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19758501
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Superloop ermöglicht die Einführung großer Probenvolumina in ein unter Druck stehendes LC-Flüssigkeitssystem.
Superloop ermöglicht die Einführung großer Probenvolumina in ein unter Druck stehendes LC-Flüssigkeitssystem. Es wird zusammen mit dem Einspritzventil MV-7, INV-907,9V-Inj oder V9H-Inj verwendet und ersetzt eine einfache Probenschleife. Superloop kann in Verbindung mit 7-Anschlussventilen verwendet werden. Eine bewegliche Dichtung erzeugt zwei Kammern, so dass der in die obere Kammer gepumpte Puffer die Probe aus der unteren Kammer zwingt, ohne die Probe zu mischen oder zu verdünnen. Sobald die Dichtung den Boden der unteren Kammer erreicht, ermöglicht ein Bypasskanal in den Superloop 10 ml und 50 ml oder ein Titanventil in Superloop 150 ml, dass der Puffer der Probe bei Bedarf zur Säule folgt.
  • Superloop kann in Verbindung mit 7-Anschluss-Ventilen verwendet werden.
  • Die patentierten Geräte ermöglichen die kontrollierte Beladung großer Proben, entweder in Form mehrerer kleiner Injektionen oder durch eine einzelne große Injektion.
  • Sie können auch zum Einspritzen von Impulsen einer speziellen Pufferlösung verwendet werden.
  • Flexibel: Zum Injizieren großer oder kleiner Probenvolumina.
  • Hohe Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung (Recovery).
  • Keine Gradientenverdünnung mit interner beweglicher Dichtung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe (metrisch) 30 Durchm. x 130 mm L
Max. Druck 40 bar
Max. Temperatur (metrisch) 4 °C bis 40 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Wird zusammen mit präparativen Chromatographiesystemen von GE Healthcare verwendet
Länge (metrisch) 130 mm
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Volumen (metrisch) 10 ml