Learn More
Cytiva Flow adapter AC 10, 1 pc. for C Columns pressure or gravity feed, providin
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Säulen für die Flüssigchromatographie
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Beständig gegen wässrige Lösungen und Lösungsmittel bei der Flüssigkeitschromatographie
- Hergestellt aus Fluorkautschuk
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Beständig gegen wässrige Lösungen und Lösungsmittel bei der Flüssigkeitschromatographie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie |
| Beschreibung | AC 10 Durchflussadapter |
| Zur Verwendung mit | Säulen für die Flüssigchromatographie |
| Material | Fluorkautschuk |