Learn More
Cytiva AC 26 flow adapter, 1 pc. for C Columns
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Druck:
14,5 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Basis-C-Säulen haben ein festes Volumen, können aber durch Hinzufügen dieser Durchflussadapter (welche die Betthöhe konstant halten und vor unlöslichen Partikeln schützen) und einen thermostatischen Mantel aufgerüstet werden. Für die C-Säulenserie (AC10, AC16 und AC26) sind drei anpassbare Durchflussadapter erhältlich, mit denen Sie die gewünschte Betthöhe für die jeweilige Anwendung wählen können. Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Druck | 14,5 psi |