Learn More
Fluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30404214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404214 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58830025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorobenzene
CAS 462-06-6
Summenformel C6 H5 F
Menge 25 g
Synonym Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride
InChI-Formel InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Fc1ccccc1
IUPAC-Name Fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
Formelmasse 96.0375