Learn More
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Multi-Well-Einsatzsystem
Zellkultur-Einsatz
Porengröße:
1 μm
3 μm
8 μm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
48 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
- Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
- Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
- Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
- Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
- Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
- Pfade für die Stammzelldifferenzierung
- Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
- Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
- Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
Spezifikation
Specifications
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Typ | Multi-Well-Einsatzsystem |
| Wellanzahl | 24 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Falcon™ 24-Well TC-behandelte permeable Trägerhilfsplatte aus Polystyrol für Zellen |
| Anzahl pro Karton | 48/Karton |
| Anzahl pro Packung | 8/Packung |
| Porengröße | 8 μm |
| Show More |