Learn More
Saint-Gobain Schläuche aus Fluorelastomer
Artikelnummer. 11795035
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
12 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
2 mm
Packungsgröße:
5 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
11795035 4 mm 6 mm 1 mm 5 Meter
11760655 8 mm 12 mm 2 mm 5 Meter
2 options
Artikelnummer. 11795035
Marke: Saint-Gobain 77023005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Empfohlen für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien. Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Fluoroelastomer-Schläuche bieten eine gute Beständigkeit gegen Alterung und Verwitterung und können rauen Umgebungsbedingungen in Laboren oder bei allgemeinen Industrieanwendungen standhalten.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole
  • Schwer entflammbar
  • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +200 °C (eventuell +300 °C maximal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Fluoroelastomer
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgezeichnete Lösungsmittel- und Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Sterilität Steril
Farbe Schwarz
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C