Learn More
Fluorimid, TRC
Artikelnummer. 30004230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004230 1 g 1 Gramm
30005215 500 mg 500 Milligramm
30006440 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5919531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41205-21-4
Summenformel C10 H4 Cl2 F N O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.05
Synonym 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
IUPAC-Name 3,4-Dichlor-1-(4-Fluorophenyl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoroimide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Formelmasse 258.9603