Learn More
Fluorouracil Mikromol™
Beschreibung
Fluoruracil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluorouracil |
| CAS | 51-21-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluorouracil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H3 F N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | FC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-Name | 5-Fluor-1H-Pyrimidin-2,4-Dion |
| Mehr anzeigen |