Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Amine-Modified Microspheres, 1.0 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids
Artikelnummer. 11574836
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11574836
Marke: Invitrogen™ F8765
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FluoSpheres™ Aminomodifizierte Mikrosphären, 1,0 μm, gelb-grün fluoreszierend (505/515), 2 % Feststoffe
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Es stehen verschiedene Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kopplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern.
FluoSpheres™ Mikrosphären – Technische Daten
  • Markierung (Ex/Em): Gelb-grün (505/515)
  • Nenndurchmesser der Beads: 1,0 μm
  • Kopplungsoberfläche: Amin
  • Feststoffe: 2 %
    Merkmale der verschiedenen FluoSpheres™ Kopplungsoberflächen
  • Carboxylat-modifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte anhängender Carboxylsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Kopplung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC
  • Sulfat FluoSpheres™ Beads sind relativ hydrophobe Partikel, die passiv und nahezu irreversibel fast jedes Protein adsorbieren, einschließlich Albumin, IgG, Avidin und Streptavidin
  • Aldehyd-Sulfat FluoSpheres™ Beads haben zusätzliche Aldehydgruppen an der Oberfläche, die für die Reaktion mit Proteinen und anderen Aminen unter sehr milden Bedingungen entwickelt wurden.
  • Aminmodifizierte FluoSpheres™ Beads können mithilfe eines wasserlöslichen Carbodiimids an ein großes Spektrum aminreaktiver Moleküle gekoppelt werden, z. B. den Succinimidyl-Estern und Isothiocyanaten von Haptenen und Medikamenten oder den Carboxylsäuren von Proteinen.
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
    Auswahloptionen für FluoSpheres™ fluoreszierende Mikrosphären
    Unser Gesamtangebot an fluoreszierenden Mikrosphären-Produkten enthält Beads mit diesen Variationen:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrosphären, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl an ungefärbten Mikrosphären
    Wir haben auch Hunderte von Wahlmöglichkeiten für UltraClean™ Tensidfreie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen im Angebot.
    Wir stellen individuelle Mikrosphären-Produkte für Sie her
    Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
    Farbe Gelb-Grün
    Material Polystyrol
    Produkttyp Mikrokugel
    Produktlinie FLUOSPHERES
    Menge 5 mL
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Amin
    Durchmesser (metrisch) 1 μm