Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Artikelnummer. 10318532
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Farbe:
Blau
Dunkelrot
Gelb-Grün
Gelb-grün, Orange, Rot, Dunkelrot
Gelbgrün
Infrarot
Nilrot
Orange
Purpurrot
Rot
Rot-Orange
Anregung/Emission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
505/515 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Menge:
1 ml
10 ml
1 ml (je)
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10318532
Marke: Invitrogen™ F8820
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erzielen Sie die hellste Fluoreszenz mit carboxylatmodifizierten FluoSphere Mikrosphären, die in verschiedenen Farben und Partikelgrößen erhältlich sind.
Mit unserer umfangreichen Auswahl an FluoSpheres carboxylatmodifizierter Mikrosphären lassen sich Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS, Immunassays und andere Laboranwendungen einfach durchführen. FluoSphere Beads sind für die passive Adsorption oder aktive, kovalente Kupplung von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomolekülen für Partikelauffanganwendungen einsetzbar. FluoSphere Mikrosphären sind mit proprietären Fluoreszenzfarbstoffen beladen, was sie zu den hellsten Mikrosphären auf dem Markt macht.
Visualisieren Sie die hellste Fluoreszenz für Laboranwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, HTS, HCS und Zelltracing mit unseren FluoSpheres Carboxylat-modifizierten Mikrosphären, die aus Polystyrol-Mikrosphären hergestellt und mit verschiedenen proprietären Farbstoffen beladen werden. Mit speziellen Färbemethoden können alle fluoreszierenden Farbstoffmoleküle in jeder Polystyrol-Mikrosphäre statt auf der Oberfläche des Beads enthalten sein. Diese Schutzumgebung innerhalb des Beads schützt den Farbstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie z. B. Photobleichung. Unsere Carboxylat-modifizierten Mikrosphären sind mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, das mehrere Carbonsäuren für die kovalente Bindung von Liganden enthält. Eine Reihe von Partikelgrößen ist für verschiedene Forschungszwecke und Experimente verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Farbe Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmikroskopie
Material Polystyrol
Produkttyp Carboxylat-modifizierte Mikrosphäre
Anregung/Emission 540/560 nm
Produktlinie FLUOSPHERES
Menge 10 ml
Oberflächenmodifikation Carboxylat
Durchmesser (metrisch) 1,0 μm