Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Artikelnummer. 10358482
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Farbe:
Blau
Dunkelrot
Gelb-Grün
Gelb-grün, Orange, Rot, Dunkelrot
Gelbgrün
Infrarot
Nilrot
Orange
Purpurrot
Rot
Rot-Orange
Anregung/Emission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
505/515 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Menge:
1 ml
10 ml
1 ml (je)
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Farbe Anregung/Emission Menge unitSize
10358482 1,0 μm Blau 350/440 nm 10 ml 1 Stück
10328192 0,1 μm Gelbgrün 505/515 nm 10 ml 1 Stück
10696523 1,0 μm Purpurrot 625/645 nm 2 ml 1 Stück
10023162 1,0 μm Gelbgrün 505/515 nm 10 ml 1 Stück
10484962 0,1 μm Rot 580/605 nm 10 ml 1 Stück
10513463 0,2 μm Gelb-Grün 505/515 nm 10 ml 1 Stück
10033062 0,2 μm Dunkelrot 660/680 nm 2 ml 1 Stück
10573663 0,04 μm Gelb-grün, Orange, Rot, Dunkelrot 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm 1 ml (je) 1 Stück
11514796 0,2 μm Orange 365/610 nm 2 ml 2 Milliliter
10751154 0,02 μm Dunkelrot 660/680 nm 2 ml 1 Stück
10398352 0,02 μm Rot 580/605 nm 10 ml 1 Stück
10338652 0,04 μm Gelb-Grün 505/515 nm 1 ml 1 Stück
10462472 0,5 μm Gelbgrün 505/515 nm 10 ml 1 Stück
10318532 1,0 μm Orange 540/560 nm 10 ml 1 Stück
10207002 2,0 μm Nilrot 535/575 nm 2 ml 1 Stück
10768424 2,0 μm Gelb-Grün 505/515 nm 2 ml -
10043302 0,02 μm Blau 365/415 nm 10 ml 1 Stück
10684243 0,02 μm Purpurrot 625/645 nm 2 ml 1 Stück
10761154 0,02 μm Nilrot 535/575 nm 10 ml 1 Stück
10412892 0,02 μm Gelb-Grün 505/515 nm 10 ml 1 Stück
10093262 0,04 μm Dunkelrot 660/680 nm 1 ml 1 Stück
10378932 0,04 μm Orange 540/560 nm 1 ml -
10606553 0,04 μm Rot 580/605 nm 1 ml 1 Stück
10144722 0,04 μm Rot-Orange 565/580 nm 1 ml 1 Stück
10003572 0,1 μm Blau 350/440 nm 10 ml 1 Stück
10154722 0,1 μm Infrarot 715/755 nm 1 ml 1 Stück
10043142 0,1 μm Orange 540/560 nm 10 ml 1 Stück
10296612 0,2 μm Blau 365/415 nm 10 ml 1 Stück
10463622 0,2 μm Purpurrot 625/645 nm 2 ml 1 Stück
10328482 0,2 μm Orange 540/560 nm 10 ml 1 Stück
10544803 0,2 μm Rot 580/605 nm 10 ml 1 Stück
10738044 0,5 μm Rot 580/605 nm 10 ml 1 Stück
10398142 1,0 μm Blau 365/415 nm 10 ml 1 Stück
10217142 1,0 μm Nilrot 535/575 nm 10 ml 1 Stück
10564423 1,0 μm Rot 580/605 nm 10 ml 1 Stück
10758244 2,0 μm Blau 365/415 nm 2 ml 1 Stück
10318632 2,0 μm Rot 580/605 nm 2 ml 1 Stück
37 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10358482
Marke: Invitrogen™ F8815
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erzielen Sie die hellste Fluoreszenz mit carboxylatmodifizierten FluoSphere Mikrosphären, die in verschiedenen Farben und Partikelgrößen erhältlich sind.
Mit unserer umfangreichen Auswahl an FluoSpheres carboxylatmodifizierter Mikrosphären lassen sich Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS, Immunassays und andere Laboranwendungen einfach durchführen. FluoSphere Beads sind für die passive Adsorption oder aktive, kovalente Kupplung von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomolekülen für Partikelauffanganwendungen einsetzbar. FluoSphere Mikrosphären sind mit proprietären Fluoreszenzfarbstoffen beladen, was sie zu den hellsten Mikrosphären auf dem Markt macht.
Visualisieren Sie die hellste Fluoreszenz für Laboranwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, HTS, HCS und Zelltracing mit unseren FluoSpheres Carboxylat-modifizierten Mikrosphären, die aus Polystyrol-Mikrosphären hergestellt und mit verschiedenen proprietären Farbstoffen beladen werden. Mit speziellen Färbemethoden können alle fluoreszierenden Farbstoffmoleküle in jeder Polystyrol-Mikrosphäre statt auf der Oberfläche des Beads enthalten sein. Diese Schutzumgebung innerhalb des Beads schützt den Farbstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie z. B. Photobleichung. Unsere Carboxylat-modifizierten Mikrosphären sind mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, das mehrere Carbonsäuren für die kovalente Bindung von Liganden enthält. Eine Reihe von Partikelgrößen ist für verschiedene Forschungszwecke und Experimente verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmikroskopie
Material Polystyrol
Produkttyp Carboxylat-modifizierte Mikrosphäre
Anregung/Emission 350/440 nm
Produktlinie FLUOSPHERES
Menge 10 ml
Oberflächenmodifikation Carboxylat
Durchmesser (metrisch) 1,0 μm