Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 1.0 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 1% solids
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Es stehen verschiedene Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kupplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern.
FluoSpheres™ Mikrosphären – Spezifikationen
Markierung (Anregung/Emission): gelbgrün fluoreszierend (505/515)
Nenndurchmesser der Beads: 1,0 μm
Oberflächenmodifikation: NeutrAvidin™
Feststoffe: 1%
Eigenschaften der verschiedenen FluoSpheres™ Kupplungsoberflächen
Carboxylat-modifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte anhängender Carboxylsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Kupplung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC
Sulfat FluoSpheres™ Beads sind relativ hydrophobe Partikel, die passiv und nahezu irreversibel fast jedes Protein adsorbieren, einschließlich Albumin, IgG, Avidin und Streptavidin
Aldehyd-Sulfat FluoSpheres™ Beads haben zusätzliche Aldehydgruppen an der Oberfläche, die für die Reaktion mit Proteinen und anderen Aminen unter sehr milden Bedingungen entwickelt wurden.
Amin-modifizierte FluoSpheres™ Beads können mit einem wasserlöslichen Carbodiimid an ein großes Spektrum aminreaktiver Moleküle gekuppelt werden, z. B. den Succinimidyl-Estern und Isothiocyanaten von Haptenen und Medikamenten oder den Carboxylsäuren von Proteinen
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenzmikrosphären
Unser Komplettangebot an Fluoreszenzmikrosphäre-Produkten umfasst Beads mit diesen Variationen:
Zehn fluoreszierende Farben
Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
FluoSpheres™ Mikrosphären – Spezifikationen
Eigenschaften der verschiedenen FluoSpheres™ Kupplungsoberflächen
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenzmikrosphären
Unser Komplettangebot an Fluoreszenzmikrosphäre-Produkten umfasst Beads mit diesen Variationen:
Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Farbe | Gelbgrün |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Mikrokugel |
| Produktlinie | FLUOSPHERES |
| Menge | 0.4 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Oberflächenmodifikation | Andere Modifikation oder Markierung |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?