Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, blue-green fluorescent (430/465), for tracer studies
Description
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffen beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen.
Für die Verfolgung von Partikeln und Zellen, die Verfolgung der Flüssigkeitsdynamik, die Unterscheidung der Größenabhängigkeit von Aufnahme oder Transport in vivo usw. bieten wir höher konzentrierte Präparationen von FluoSpheres™ Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 0,04 μm (5 % Feststoffe) ohne das Konservierungsmittel Natriumazid, das in den meisten unserer FluoSpheres™ Produkte enthalten ist. Die 0,04 μm großen Partikel sind klein genug für die Mikroinjektion oder die Aufnahme durch Phagozytose.
Wir bieten auch Präparationen von 1,0 μm große FluoSpheres™ Mikrokugeln, die wesentlich mehr Farbstoff als unsere anderen FluoSpheres™ Produkte enthalten. Dadurch können stärkere Signale mit weniger Mikrokugeln pro Verfolgungsexperiment erzeugt werden.
In vielen biologischen Systemen ermöglicht die konzentrierte Fluoreszenz zusammen mit der Kugelform der FluoSpheres™ Beads eine Detektion trotz einer relativ hohen, aber diffusen Hintergrundfluoreszenz. Typischerweise werden bei dieser Art von Studien die Mikrokugeln und die darin enthaltenen Fluoreszenzfarbstoffe zuerst aus der Gewebeprobe extrahiert, bevor die Fluoreszenz mit einem Spektralfluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät quantifiziert wird. Die Verwendung fluoreszierender Mikrokugeln beseitigt die Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme, die mit radioaktiv markierten Mikrokugeln verbunden sind.
FluoSpheres™ Mikrokugeln – Spezifikationen:
Markierung (Anregung/Emission): Blau-grün fluoreszierend (430/465)
Nenndurchmesser der Beads: 1,0 μm
Kopplungsoberfläche: Carboxylat
Feststoffe: 2%
Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenz-Mikrokugeln
Neben den Mikrokugeln zur Verfolgung sehen Sie sich unser komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrokugel-Produkten an. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
Zehn fluoreszierende Farben
Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Für die Verfolgung von Partikeln und Zellen, die Verfolgung der Flüssigkeitsdynamik, die Unterscheidung der Größenabhängigkeit von Aufnahme oder Transport in vivo usw. bieten wir höher konzentrierte Präparationen von FluoSpheres™ Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 0,04 μm (5 % Feststoffe) ohne das Konservierungsmittel Natriumazid, das in den meisten unserer FluoSpheres™ Produkte enthalten ist. Die 0,04 μm großen Partikel sind klein genug für die Mikroinjektion oder die Aufnahme durch Phagozytose.
Wir bieten auch Präparationen von 1,0 μm große FluoSpheres™ Mikrokugeln, die wesentlich mehr Farbstoff als unsere anderen FluoSpheres™ Produkte enthalten. Dadurch können stärkere Signale mit weniger Mikrokugeln pro Verfolgungsexperiment erzeugt werden.
In vielen biologischen Systemen ermöglicht die konzentrierte Fluoreszenz zusammen mit der Kugelform der FluoSpheres™ Beads eine Detektion trotz einer relativ hohen, aber diffusen Hintergrundfluoreszenz. Typischerweise werden bei dieser Art von Studien die Mikrokugeln und die darin enthaltenen Fluoreszenzfarbstoffe zuerst aus der Gewebeprobe extrahiert, bevor die Fluoreszenz mit einem Spektralfluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät quantifiziert wird. Die Verwendung fluoreszierender Mikrokugeln beseitigt die Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme, die mit radioaktiv markierten Mikrokugeln verbunden sind.
FluoSpheres™ Mikrokugeln – Spezifikationen:
Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenz-Mikrokugeln
Neben den Mikrokugeln zur Verfolgung sehen Sie sich unser komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrokugel-Produkten an. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Specifications
Specifications
| Konzentration | 1 x 1010 Beads⁄ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Farbe | Blau-grün |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Mikrokugel |
| Produktlinie | FLUOSPHERES |
| Menge | 5 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Oberflächenmodifikation | Andere Modifikation oder Markierung |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |