Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, red fluorescent (580/605), for tracer studies
Artikelnummer. 11584766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11584766 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11584766 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. F13083
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FluoSpheres™ Polystyrol-Mikrokugeln, 1,0 μm, rot fluoreszierend (580/605), für Tracer-Studien
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen.
Für die Verfolgung von Partikeln und Zellen, die Verfolgung der Flüssigkeitsdynamik, die Unterscheidung der Größenabhängigkeit von Aufnahme oder Transport in vivo usw. bieten wir höher konzentrierte Präparationen von FluoSpheres™ Mikrosphären mit einem Durchmesser von 0,04 μm (5 % Feststoffe) ohne das Konservierungsmittel Natriumazid, das in den meisten unserer FluoSpheres™ Produkte enthalten ist. Die 0,04 μm großen Partikel sind klein genug für die Mikroinjektion oder die Aufnahme durch Phagozytose.
Wir bieten auch 1,0 μm große Präparationen von FluoSpheres™ Mikrosphären, die einen wesentlich höheren Farbstoffgehalt als unsere anderen FluoSpheres™ Produkte enthalten. Dadurch können stärkere Signale mit weniger Mikrosphären pro Verfolgungsexperiment erzeugt werden.
In vielen biologischen Systemen ermöglicht die konzentrierte Fluoreszenz zusammen mit der Kugelform der FluoSpheres™ Beads die Detektion gegen eine relativ hohe, aber diffuse Hintergrundfluoreszenz. Typischerweise werden bei dieser Art von Studien die Mikrokugeln und die darin enthaltenen Fluoreszenzfarbstoffe zuerst aus der Gewebeprobe extrahiert, bevor die Fluoreszenz mit einem Spektralfluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät quantifiziert wird. Die Verwendung fluoreszierender Mikrokugeln beseitigt die Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme, die mit radioaktiv markierten Mikrokugeln verbunden sind.
FluoSpheres™ Mikrokugeln – Spezifikationen:
  • Markierung (Anregung/Emission): Rot fluoreszierend (580/605)
  • Nenndurchmesser der Beads: 1,0 μm
  • Kopplungsoberfläche: Carboxylat
  • Feststoffe: 2%
    Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
    Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
    Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenz-Mikrokugeln
    Neben den Mikrokugeln zur Verfolgung sehen Sie sich unser komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrokugel-Produkten an. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
    Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 1 x 1010 Beads⁄ml
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Farbe Rot
    Material Polystyrol
    Produkttyp Mikrokugel
    Produktlinie FLUOSPHERES
    Menge 5 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Andere Modifikation oder Markierung
    Durchmesser (metrisch) 1 μm