Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 600 HiBase Festboden 1536-Well-Mikrotiterplatte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
60 Stück
Beschreibung
Alphanumerische Well-Kodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Kulturfläche | 2.3 mm2 |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 12,6 μl |
| Mehr anzeigen |