Learn More
Fluoxetin EP Verunreinigung B (als Hydrochlorid), Mikromol
Artikelnummer. 30459947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459947 100 mg -
30460091 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30459947 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0256.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fluoxetin EP Verunreinigung B (als Hydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1M-3PP HCl (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride)
CAS 30684-07-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1M-3PP HCl (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H15 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-Methyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride), Fluoxetine Hydrochloride Imp. B (EP), Fluoxetine Imp. B (EP), Fluoxetine USP Related Compound B, Fluoxetine USP RC B, N-Methyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride, 1M-3PP HCl, Fluoxetine Related Compound B as Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Fluoxetine Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CNCCCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Methyl-3-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 185.69
Menge 100 mg
Formelmasse 185.0971 g/mol