missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoxetin EP Verunreinigung B (als Hydrochlorid), Mikromol

Artikelnummer. 30460091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460091 25 mg 25 Milligramm
30459947 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460091 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0256.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Fluoxetin EP Verunreinigung B (als Hydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1M-3PP HCl (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride)
CAS 30684-07-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1M-3PP HCl (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H15 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-Methyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride), Fluoxetine Hydrochloride Imp. B (EP), Fluoxetine Imp. B (EP), Fluoxetine USP Related Compound B, Fluoxetine USP RC B, N-Methyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride, 1M-3PP HCl, Fluoxetine Related Compound B as Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Fluoxetine Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CNCCCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Methyl-3-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 185.69
Menge 25 mg
Formelmasse 185.0971 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.