Learn More
Fluoxymesteron, LoGiCal
Artikelnummer. 30457593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457593 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457593 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0959.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoxymesterone
CAS 76-43-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluoxymesterone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H29 F O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Fluoxymesterone, 11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 17α-Methyl-9α-fluoro-11β-hydroxytestosterone, 9-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17-methyltestosterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone, Androfluorene, Androfluorone, Androsterolo, Fluotestin, Fluoximesterone, Flusteron, Flutestos, Halotestin, NSC 10704, NSC-12165, Neo-Ormonal, Ora Testryl, Oralsterone, Oratestin, Testoral, U 6040, Ultandren, Ultandrene, FLUOXYMESTERONE
InChI-Formel InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 336.44
Menge 10 mg
Formelmasse 336,2101 g/mol