Learn More
Fluoxymesteron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10513481 1 g 1 Gramm
11986881 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10513481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124590010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoxymesteron, CAS-Nr. 76-43-7, ist ein potentes, oral verabreichtes synthetisches Steroid mit androgener Aktivität.Es wird zur Behandlung von männlichem Hypogonadismus verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Fluoxymesteron ist ein weißes, geruchloses, kristallines Pulver, das in Pyridin löslich ist
  • Es ist ein oral verabreichtes synthetisches Steroid, der etwa 5 bis 10 Mal potenter ist als das männliche Steroid Testosteron
  • Es wird in der Leber metabolisiert und weniger als 5 % dieses Arzneimittels werden unverändert aus dem Körper ausgeschieden
  • Zu den Nebenwirkungen von Fluoxymesteron gehören Natrium- und Wasserretention mit der Folge von Ödemen, Akne, kardiovaskulärer Toxizität und Hepatotoxizität
Anwendungen
  • Fluoxymesteron hemmt in tumorigenen Brustzellen Prolaktin- oder Östrogenrezeptoren auf kompetitive Weise und wird daher bei der Behandlung von Brustkrebs verabreicht
  • Bei Männern wird diese Verbindung als Ersatz bei Erkrankungen verwendet, die mit Mangelsymptomen oder dem Fehlen von endogenem Testosteron verbunden sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-43-7
Summenformel C20H29FO3
Molekulargewicht (g/mol) 336.447
InChI-Schlüssel YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Synonym fluoxymesterone, fluoximesterone, fluoxymestrone, halotestin, androfluorene, androfluorone, fluotestin, androsterolo, fluosterone, flusteron
PubChem CID 6446
ChEBI CHEBI:5120
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2(C(CC4(C3CCC4(C)O)C)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoxymesterone
Schmelzpunkt 240.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 104.00 (20.00°C c=1,EtOH)
Spezifische Drehung + 104.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in puridine, slightly soluble in acetone, chloroform, sparingly soluble in methanol, practically insoluble in ether, benzene, hexanes
Formelmasse 336.45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoxymesterone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.