Learn More
Flupentixol-Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16504294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16504294 250 mg 250 Milligramm
16584284 1 g 1 Gramm
16594284 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16504294 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464822500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2413-38-9
Molekulargewicht (g/mol) 507.44
InChI-Schlüssel IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
IUPAC-Name Diwasserstoff 2-(4-{3-[(9Z)-2-(Trifluormethyl)-9H-Thioxanthen-9-Ylidene]propyl}Piperazin-1-yl)Ethan-1-ol-Dichlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OCCN1CCN(CC\C=C2\C3=CC=CC=C3SC3=CC=C(C=C23)C(F)(F)F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flupentixol dihydrochloride
Summenformel C23H27Cl2F3N2OS
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Formelmasse 507.44
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flupentixol dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Flupentixol dihydrochloride