missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluphenazine.2HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Fluphenazine.2HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluphenazine dihydrochloride |
| CAS | 146-56-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluphenazine dihydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H26 F3 N3 O S . 2 Cl H |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Fluphenazine Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10 H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol hydrochloride (1:2), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10 H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinylpropyl]piperazine dihydrochloride, 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]propyl]-2-trifluoromethylphenothiazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Anatensol, Dapotum, Fludecan, Flufenazin, Fluorophenazine dihydrochloride, Fluphenazine chloride, Fluphenazine dihydrochloride, Fluphenazine hydrochloride, Liogen, Lyogen, Lyorodin, Mirenil, Moditen, OMCA, Permitil, Permitil hydrochloride, Prolinate, Prolixin, Siqualone, Squibb 4918, Tensofin, Trancin, Valamina |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC-Name | 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur