Learn More
Fluphenazin-Decanoat (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30395630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395630 500 mg
30394977 50 mg
30393687 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF598300500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5002-47-1
Summenformel C32 H44 F3 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 591.77
Synonym Fluphenazine decanoate, 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
IUPAC-Name 2-[4-[3-[2-(Trifluormethyl)Phenothiazin-10-yl]Propyl]piperazin-1-yl]Ethyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluphenazine decanoate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H44F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)40-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)41-30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3
Formelmasse 591.3106