Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluquinconazole |
| CAS | 136426-54-5 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.58 g/cm3 (20°C) |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 191°C to 193°C |
| Synonym | 3-(2,4-Dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-trizol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 376.17 g/mol |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Fungizide und Bakterizide |