Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A Verlängerungsschlauch
Artikelnummer. 10398042
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.51 mm Innendurchm.
1.52 mm Innendurchm.
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 10398042
Marke: Ismatec™ 9763218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielle Verlängerungsschläuche für konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Der Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A Verlängerungsschlauch ist für Schläuche mit 2 und 3 Stoppern vorgesehen.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Großer Temperaturbereich.
  • Begrenzte Lebensdauer.
  • Darf nicht für Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel verwendet werden.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Eingeschränkt
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Ausreichend
  • Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 175.300
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,51 mm
Material Viton
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,09 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2,31 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,07 in.
Dicke (metrisch) 1,8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Kleine MS-CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -31 °C
Schlauchgröße 0.51 mm Innendurchm.
Gasdurchlässigkeit CO2 38, O2 14, N2 5
Einschränkungen Eingeschränkte Funktionsdauer
Farbe Schwarz
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche