Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98 %
Artikelnummer. 15216058 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15216058 1 g 1 Gramm
15226058 5 g 5 Gramm
15236058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15216058 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 454660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Flurbiprofen, CAS-Nr. 5104-49-4, ist ein Monocarbonsäure-basierter nicht steroidaler Entzündungshemmer (NSAID).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Flurbiprofen besteht aus einem 2-Fluor-[1,1'-biphenyl-4-yl]-Anteil, der an Propionsäure gebunden ist
•Flurbiprofen wirkt durch Hemmung der Prostaglandin-Endoperoxid-Synthase und Verringerung der Produktion von Prostaglandinen und Pyrogenen
Anwendungen
• Flurbiprofen ist nützlich für die Untersuchung von Wegen, die mit der Prostaglandin-Produktion in Verbindung stehen
• Es eignet sich für Laboruntersuchungen zu Schmerzen, Entzündungen, Augendruck und postoperativer Genesung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5104-49-4
Summenformel C15H13FO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.27
MDL-Nummer MFCD00079303
InChI-Schlüssel SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
IUPAC-Name 2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propansäure
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flurbiprofen
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,4229
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Formelmasse 244.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flurbiprofen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/