Learn More
Flurofamide, TRC
Artikelnummer. 30240967
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240967 50 mg 50 Milligramm
30240753 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240967 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59668550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70788-28-2
Summenformel C7H9FN3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 217.14
Synonym 4-Fluoro-N-(diaminophosphinyl)benzamide, Flurfamide, NSC 342995
SMILES NP(=O)(N)NC(=O)c1ccc(F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flurofamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H9FN3O2P/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(12)11-14(9,10)13/h1-4H,(H5,9,10,11,12,13)
Formelmasse 217.0416